Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 104,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
Informacje o tej pozycji
104,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
234-236.5 °C (lit.), 235-237 °C (±0.3°C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
General description
Application
Features and Benefits
- Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
- Grade: Analytical Standard
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mp 234-236.5 °C (lit.), 235-237 °C (±0.3°C) | mp ~Approximately 237 °C, 234-236.5 °C (lit.) | mp 234-236.5 °C (lit.) | mp 234-236.5 °C (lit.) |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the certificate and label | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?