Merck
RAB0297
Sigma-Aldrich
Human IL-33 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Synonim(y):
Członek rodziny interleukiny-1 11, IL-33, Interleukina-33
Wybierz wielkość
1 KIT
3070,00 zł
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
3070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 2.05-500 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL33(90865)
Opis ogólny
Zestaw Human IL-33 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiej IL-33 w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowana ludzka IL-33
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In Su Cheon et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 142(4), 1100-1112 (2017-12-19)
Premature infants often require oxygen supplementation and, therefore, are exposed to oxidative stress. Following oxygen exposure, preterm infants frequently develop chronic lung disease and have a significantly increased risk of asthma. We sought to identify the underlying mechanisms by which
Takashi Ogasawara et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(5), E741-E750 (2017-01-18)
Mice deficient in the transcriptional repressor B-cell CLL/lymphoma 6 (Bcl6) exhibit similar T helper 2 (T
Rhiannon B Werder et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 141(5), 1607-1619 (2017-09-28)
Rhinovirus infection triggers acute asthma exacerbations. IL-33 is an instructive cytokine of type 2 inflammation whose expression is associated with viral load during experimental rhinovirus infection of asthmatic patients. We sought to determine whether anti-IL-33 therapy is effective during disease
Oded Breuer et al.
Journal of immunology research, 2018, 4236263-4236263 (2018-10-12)
CD48 is a costimulatory receptor associated with human asthma. We aimed to assess the significance of the soluble form of CD48 (sCD48) in allergic and nonallergic asthma. Volunteer patients completed an asthma and allergy questionnaire, spirometry, methacholine challenge test, a
Zhenzong Fa et al.
Frontiers in immunology, 8, 1055-1055 (2017-09-19)
Fas-associated death domain (FADD) and receptor interacting protein kinase 3 (RIPK3) are multifunctional regulators of cell death and immune response. Using a mouse model of cryptococcal infection, the roles of FADD and RIPK3 in anti-cryptococcal defense were investigated. Deletion of