Kluczowe dokumenty
SAB3500439
Sigma-Aldrich
Anti-IL-33 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Interleukin-33, Anti-NFHEV, Anti-Nuclear factor from high endothelial venules
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL33(90865)
Immunogen
Przeciwciało IL-33 zostało wyhodowane przeciwko 19 aminokwasowemu peptydowi z bliskiego końca aminowego ludzkiej IL-33.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500439.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaju Duan et al.
Cytokine, 119, 159-167 (2019-03-27)
Immune cells infiltrating the psoriatic skin secrete high amounts of pro-inflammatory cytokines IL-17, TNF-α, IL-21 and IL-36 resulting in chronic inflammation. However, the exact cellular and molecular mechanisms have not been fully understood. We report here elevation of IL-33 expression
Zhixia Fan et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 13(4), 799-809 (2020-05-02)
Psoriasis is an immune-mediated skin disease with abnormal T cells. Regulatory T cells (Treg) are a kind of cell group with immunosuppressive effects. This study aimed to explore the role of Treg cells in the pathogenesis of psoriasis and its