Merck
RAB0263
Sigma-Aldrich
Mouse IL-17 (IL-17A) ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 6.1-600 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Il17a(16171)
Opis ogólny
The Mouse IL-17 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IL-17 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse IL-17
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Keijzer et al.
Vaccine, 32(24), 2904-2910 (2014-03-07)
Nasal vaccination is considered to be a promising alternative for parenteral vaccination against influenza virus as it is non-invasive and offers the opportunity to elicit strong antigen-specific responses both systemic and locally at the port of entry of the pathogen.
Jinyu Zhang et al.
International immunology, 26(7), 407-415 (2014-03-22)
MiR-155 (-/-) mice are highly resistant to experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), while Pdcd1 (-/-) mice develop a more severe form of the disease. To determine the conflicting roles of these two molecules in the disease, we generated miR-155 (-/-) Pdcd1
Lan Yao et al.
Immunology letters, 161(1), 76-80 (2014-05-20)
Recent data have shown that piperlongumine (PL), an important component of Piper longum fruits, is known to possess anti-inflammatory and vascular-protective activities. This study aimed to examine the therapeutic effects and underlying mechanisms of PL on lupus-prone MRL-Fas(lpr) mice. Female
Melanie Stumpf et al.
European journal of immunology, 44(6), 1737-1746 (2014-03-22)
Cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) is a major negative regulatory molecule for T-cell activation with a complex biology and function. CTLA-4 is known to regulate homeostatic lymphoproliferation as well as tolerance induction and has been proposed to be an important
Anuradha Bandaru et al.
European journal of immunology, 44(7), 2013-2024 (2014-03-20)
We studied the factors that regulate IL-23 receptor expression and IL-17 production in human tuberculosis infection. Mycobacterium tuberculosis (M. tb)-stimulated CD4(+) T cells from tuberculosis patients secreted less IL-17 than did CD4(+) T cells from healthy tuberculin reactors (PPD(+) ).