Kluczowe dokumenty
RAB0206
Sigma-Aldrich
Human GH ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Wybierz wielkość
1 KIT
2600,00 zł
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.5-600 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GH1(2688)
Opis ogólny
Zestaw Human GH ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) jest testem immunoenzymatycznym in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiego GH w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowany ludzki GH
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei He et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 44(2), 792-803 (2017-11-28)
Aberrant expression of miRNA has been found in many tumor tissues to regulate the tumorigenesis by binding to the 3`- untranslated region (3`-UTR) of the target genes. The aim of this study is to investigate the role of miR-148b, miR-152/ALCAM
Yang Song et al.
Drug delivery and translational research, 8(2), 450-460 (2017-03-23)
The epidermal skin barrier plays an important role in protecting underlying structures. It allows the passage of low molecular weight lipophilic molecules, but restricts the passage of hydrophilic molecules and macromolecules. The objective of this study was to investigate the
Mengwei Li et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 622-622 (2020-10-27)
Hot and humid weather exposes animals to high temperature and relative humidity that ultimately reduce their ability to disperse body heat. To avoid serious consequences of heat stress, it is imperative to understand animal physiological responses and biochemical changes during
Sajjad Muhammad et al.
Neuromodulation : journal of the International Neuromodulation Society, 21(1), 31-37 (2017-10-25)
In our previous study, anti-inflammatory IL-10 serum levels were significantly elevated after burst spinal cord stimulation (SCS) in back pain patients and correlated with pain intensity. This current study extended cytokine analysis including metabolic-associated adipokine/cytokine serum assessment in chronic back
Takahiro Nemoto et al.
Scientific reports, 10(1), 1339-1339 (2020-01-30)
If sufficient nutrition is not obtained during pregnancy, the fetus changes its endocrine system and metabolism to protect the brain, resulting in a loss of body size. The detailed mechanisms that determine the success or failure of growth catch-up are