A-075
Androstenedione solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1C=C2CCC3C4C(C(CC4)=O)(C)CCC3C2(C)CC1
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
AEMFNILZOJDQLW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
<li><strong>Steroid biosynthesis studies:</strong> The utility of androstenedione solution in dried blood spot analysis via liquid chromatography tandem mass spectrometry is highlighted, providing a method applicable for newborn screening for congenital adrenal hyperplasia and other steroid-related disorders (Zhan et al., 2022).</li>
<li><strong>Hormone precursor biochemical research:</strong> A method for the simultaneous measurement of testosterone, androstenedione, and dehydroepiandrosterone in human serum using liquid chromatography-tandem mass spectrometry was developed, supporting research in hormone biosynthesis and metabolism (Xu et al., 2017).</li>
<li><strong>Anabolic steroid research:</strong> A study on the application of a UHPLC-MS/MS method for the determination of 17 steroidal hormones, including androstenedione, in equine serum, is crucial for advancing research in doping and physiological studies (Genangeli et al., 2017).
</ul>
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.