Merck
RAB0202
Sigma-Aldrich
Glucagon EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Wybierz wielkość
1 KIT
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.77 pg/mL
standard curve range: 1–1000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GCG(2641)
Opis ogólny
The Glucagon Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Glucagon peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogen
Glucagon , synthetic peptide
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Glucagon EIA Kit has been used in the quantification of glucagon in mice serum.[1][2] It has also been used to quantitate glucagon in rat plasma.[3]
Uwaga dotycząca przygotowania
The recommended dilution for normal Serum and Plasma is 2 fold for this product.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABHRP3HRP-StreptavidinKarta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diabetogenic Effects of Ochratoxin A in Female Rats
Mor F, et al.
Toxins, 9(4), 144-144 (2017)
Dina Medina-Vera et al.
Nutrients, 13(7) (2021-07-03)
D-Pinitol (DPIN) is a natural occurring inositol capable of activating the insulin pathway in peripheral tissues, whereas this has not been thoroughly studied in the central nervous system. The present study assessed the potential regulatory effects of DPIN on the
Deletion of astrocytic BMAL1 results in metabolic imbalance and shorter lifespan in mice
Barca-Mayo O, et al.
Glia, 68(6), 1131-1147 (2020)
Firdevs Mor et al.
Toxins, 9(4) (2017-04-20)
In this study, the diabetogenic effects of long term Ochratoxin A (OTA) administration in rats were investigated, and its role in the etiology of diabetes mellitus (DM) was examined utilizing 42 female Wistar rats for these purposes. The rats were
High mobility group protein B1 controls liver cancer initiation through yes-associated protein-dependent aerobic glycolysis
Chen R, et al.
Hepatology, 67(5), 1823-1841 (2018)