Merck
RAB1136
Sigma-Aldrich
Rat Adiponectin ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Synonim(y):
Szczur ELISA, Test adiponektyny
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa szczurzą adiponektynę (ADIPOQ/ACRP30)
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Działania biochem./fizjol.
Adiponektyna, znana również jako AdipoQ, jest białkiem osocza wytwarzanym przez adipocyty. Obniżenie poziomu adiponektyny w wyniku mutacji powoduje insulinooporność i cukrzycę typu 2. Poziom ekspresji adiponektyny w osoczu jest niższy w otyłości. Adiponektyna wchodzi w interakcje z innymi białkami wytwarzanymi przez adipocyty i bierze udział w syntezie trójglicerydów. Adiponektyna w osoczu obniża ekspresję cząsteczek adhezyjnych w komórkach śródbłonka naczyniowego i zmniejsza ryzyko aterogennych chorób naczyniowych.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association of adiponectin mutation with type 2 diabetes: a candidate gene for the insulin resistance syndrome
Kondo H, et al.
Diabetes, 51(7), 2325-2328 (2002)
Genomic structure and mutations in adipose-specific gene, adiponectin
Takahashi M, et al.
International journal of obesity (2005), 24(7), 861-868 (2000)
Paradoxical decrease of an adipose-specific protein, adiponectin, in obesity
Arita Y, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 257(1), 79-83 (1999)
Jóctan Pimentel Cordeiro et al.
PloS one, 17(8), e0271592-e0271592 (2022-08-12)
There are evidence that obese-resistant animals are more physically active, due to a higher rate of lipid oxidation. Efficiency in such pathways can favor greater spontaneous physical activity and, consequently, less body fat deposition. The aim of study was characterizing