Kluczowe dokumenty
RAB0147
Sigma-Aldrich
Human DPPIV / CD26  ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Wybierz wielkość
1 KIT
3260,00 zł
3260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
3260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
3260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 25 pg/mL
standard curve range: 32.77-8000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DPP4(1803)
Opis ogólny
Zestaw Human CD26 (znany również jako DPPIV) ELISA (Enzyme- Linked Immunosorbent Assay) to enzymatyczny test immunosorbcyjny in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiego CD26 w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowany ludzki CD26
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Peptydaza dipeptydylowa 4 (DPPIV), znana również jako CD26 (klaster różnicowania 26), jest zlokalizowana na powierzchni komórek T i oddziałuje z deaminazą adenozyny (ADA), kolagenem i CD459. Odgrywa istotną rolę we współstymulacji komórek T, adhezji między komórkami oraz w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).[1][2] Delecja genu DPPIV zmienia metabolizm węglowodanów, co z kolei prowadzi do upośledzenia umysłowego i hipotonii.[3] Nieprawidłową ekspresję DPPIV obserwuje się podczas regeneracji wątroby, marskości wątroby i nowotworów wątroby.[2] Poziom DPPIV jest obniżony w surowicy pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), dlatego białko to ma potencjał jako marker serologiczny do badań przesiewowych POChP.[4] DPP4 funkcjonuje jako enzym proteazy serynowej, który katalizuje rozszczepianie dipeptydów z peptydów zawierających reszty proliny lub alaniny. Ekspresja DPP4 indukowana przez IL-13 jest zwiększona w komórkach nabłonka oskrzeli (BEC), a ekspresja ta może przyczyniać się do rozwoju astmatycznego zapalenia dróg oddechowych, proliferacji komórek i produkcji fibronektyny (FN). Białko to jest obiecującym biomarkerem i celem terapeutycznym w astmie.[5]
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Taichi Shiobara et al.
Respiratory research, 17, 28-28 (2016-03-16)
Type 2 helper T-cell cytokines including IL-13 play a central role in the pathogenesis of bronchial asthma (BA). During the course of our research, our attention was drawn to dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) as one of the molecules that were induced
Orazio Palumbo et al.
Molecular cytogenetics, 5(1), 1-1 (2012-01-05)
Chromosomal imbalances, recognized as the major cause of mental retardation, are often due to submicroscopic deletions or duplications not evidenced by conventional cytogenetic methods. To date, interstitial deletion of long arm of chromosome 2 have been reported for more than
Xiao-Yue Chang et al.
The American journal of the medical sciences, 351(3), 244-252 (2016-03-20)
The purpose of this study is to explore the correlation between serum dipeptidyl peptidase IV (DPPIV) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) at its various disease states, analyze its applications in the prediction and diagnosis of COPD and test the
Molecular analyses of human and rat dipeptidyl peptidase IV.
C A Abbott et al.
Advances in experimental medicine and biology, 421, 161-169 (1997-01-01)
C A Abbott et al.
Immunogenetics, 40(5), 331-338 (1994-01-01)
CD26 is a lymphocyte cell surface antigen which is increased during T-cell activation and is also expressed in other tissues. It is an atypical serine protease belonging to the prolyl oligopeptidase family. CD26 has been implicated in a variety of