Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 686,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł 1862,00 zł |
Informacje o tej pozycji
686,00 zł
form
powder or crystals
Quality Segment
composition
(FITC:Glucose = 1:100)
extent of labeling
0.01 mol/mol FITC glucose (substitution)
technique(s)
permeability assay: suitable
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to orange
fluorescence
λex 490 nm; λem 520 nm (pH 8.0)
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) permeability assay: suitable | technique(s) permeability assay: suitable | technique(s) - | technique(s) permeability assay: suitable |
| fluorescence λex 490 nm; λem 520 nm (pH 8.0) | fluorescence λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 | fluorescence λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form solid | form powder or crystals |
| solubility H2O: 25 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to orange | solubility - | solubility H2O: 25 mg/mL, slightly hazy, very deep yellow-orange | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition (FITC:Glucose = 1:100) | composition carboxymethyl content, 3-7% | composition (FITC:Glucose = 1:160) | composition nitrogen content, 2-5% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?