Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
12
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EEA1(8411)
General description
Wczesny antygen endosomalny 1 (EEA1) jest białkiem cewkowym o masie 170 kDa należącym do grupy wczesnych endosomalnych białek efektorowych Rab5. EEA1 odgrywa przypuszczalną rolę w wiązaniu / dokowaniu pęcherzyków endocytarnych przed ich fuzją z wczesnymi endosomami. Białko to charakteryzuje się tym, że zawiera domenę podobną do palca cynkowego i regiony zwiniętej cewki. Domena podobna do palca cynkowego, znana również jako palec FYVE, jest motywem bogatym w cystynę, jest niezbędnym składnikiem zdolności EEA1 do celowania endosomalnego i jest szczególnie znana z podwójnej interakcji z GTPazą Rab5 i 3-fosforanem fosfotydyloinozytolu (Ptdlns-3-P).
~ 170 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowi ludzkiego EEA1.
Application
Analiza Western Blot (SNAP ID): Rozcieńczenie 1:250 z poprzedniej partii wykryło EEA1 na 10 µg lizatu komórek C2C12.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło EEA1 w komórkach HeLa, A431 i C2C12.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło EEA1 w komórkach HeLa, A431 i C2C12.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
To przeciwciało anty-EEA1 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IC do wykrywania EEA1.
Biochem/physiol Actions
Koń i pies (99% homologii sekwencji). Szczur (98% homologii sekwencji). Bydło (97% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje EEA1.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek BALB 3T3/A31
Lizat komórek BALB 3T3/A31
Evaluated by Western Blot in BALB 3T3/A31 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected EEA1 on 10 µg of BALB 3T3/A31 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected EEA1 on 10 µg of BALB 3T3/A31 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?