Merck
R7904
Sigma-Aldrich
Anti-Rab5 antibody, Mouse monoclonal
clone Rab5-65, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-RAS-associated Protein RAB5A
Wybierz wielkość
200 μL
2110,00 zł
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1730
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2110,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1730
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Rab5-65, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~24 kDa
reaktywność gatunkowa
human, cat, bovine, mouse, rat
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells or NIH-3T3 or NRK
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB5A(5868)
mouse ... Rab5a(271457)
rat ... Rab5a(64633)
Opis ogólny
Anti-Rab5 antibody, Mouse monoclonal (mouse IgG3 isotype) is derived from the hybridoma Rab5-65 produced by the fusion of mouse myeloma cells (NS1 cells) and splenocytes from BALB/c mice immunized with a synthetic peptide corresponding to C-terminal region of human Rab5, conjugated to KLH. Rab5 is ubiquitously expressed in human tissues. It localizes mainly to early endosomes, but is also present on the plasma membrane.
Rab5 (Ras-related protein Rab-5A) is a small GTPase , that has three isoforms - Rab5A, Rab5B and Rab5C. It is upregulated in several secretory cells. It is located on human chromosome 3p24.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to the C- terminal region of human Rab5, conjugated to KLH.
Zastosowanie
Anti-Rab5 antibody, Mouse monoclonal has been used in:
  • enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
  • immunocytochemistry
  • co-immunoprecipitation assay
  • western blotting
  • immunofluorescence
Działania biochem./fizjol.
Among the proteins recruited by the GTP-bound active Rab5 are Rabaptin-5 and early endosome antigen 1(EEA1).
Rab5 (Ras-related protein Rab-5A) controls endosomal trafficking. Overexpression of Rab5A leads to metastasis and poor prediction in colorectal cancer patients. It modulates common Rab5 effectors to control the secretory pathways. It controls the homotypic integration between early endosomes and also the integration between endocytic vesicles and early endosomes.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pamela A Godoy et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 142, 111968-111968 (2021-08-04)
Amyloid beta peptide (Aβ) is tightly associated with the physiopathology of Alzheimer's Disease (AD) as one of the most important factors in the evolution of the pathology. In this context, we previously reported that Aβ increases the expression of ionotropic
Probing the druggability of membrane-bound Rab5 by molecular dynamics simulations
Edler E and Stein M
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 32(1), 434-443 (2017)
The Autophagic Process Occurs in Human Bone Metastasis and Implicates Molecular Mechanisms Differently Affected by Rab5a in the Early and Late Stages
Maroni P, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 17(4) (2016)
Peng Zhao et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1863(2), 502-510 (2018-12-12)
Magnetic nanoparticles (MNPs) have been widely used in biomedical applications. Proper control of the duration of MNPs in circulation promises to improve further their applications, in particularly drug delivery. It is known that the uptake of tissue-associated MNPs is mainly
Thrombospondin expression in myofibers stabilizes muscle membranes
Vanhoutte D, et al.
eLife, 5, e17589-e17589 (2016)