Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 764,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł 1861,50 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
764,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
Rab7-117, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
~24 kDa
species reactivity
bovine, human, monkey, mouse, chicken, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAB7A(7879)
mouse ... Rab7(19349)
rat ... Rab7a(29448)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~2 mg/mL, clone Rab7-117, purified from hybridoma cell culture | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description clone Rab5-65, purified from hybridoma cell culture | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... RAB7A(7879) | Gene Information human ... RAB7A(7879) | Gene Information human ... RAB5A(5868) | Gene Information human ... RAB7A(7879) |
| clone Rab7-117, monoclonal | clone polyclonal | clone Rab5-65, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity bovine, human, monkey, mouse, chicken, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human, cat, bovine, mouse, rat | species reactivity mouse, human, rat |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?