Kluczowe dokumenty
R2508
Replica plater for 96 well plate
8 × 12 Array
Synonim(y):
96-Well Plate Replicator
Wybierz wielkość
1 EA
3810,00 zł
3810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
3810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
anodized aluminum handle
stainless steel
sterylność
non-sterile
rozmiar
96 wells
kolor
none
Opis ogólny
The prongs are 3/4 inch long and 0.125 inches in diameter. Each device has a semi-circular prong in the upper left corner for unambiguous orientation of the replica plate. All other prongs are circular.
Zastosowanie
For the efficient transfer of bacterial colonies from 96 well multiwell plates to agar plates or nitrocellulose membranes.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amanda N Johnson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(2) (2021-01-15)
Cells are exposed to changes in extracellular stimulus concentration that vary as a function of rate. However, how cells integrate information conveyed from stimulation rate along with concentration remains poorly understood. Here, we examined how varying the rate of stress
Gili Regev-Yochay et al.
Journal of clinical microbiology, 46(2), 747-749 (2007-11-28)
Streptococcus pneumoniae is bactericidal to Staphylococcus aureus in vitro. To determine whether this in vitro effect accounts for the inverse relation between S. pneumoniae and S. aureus colonization reported in previous epidemiologic studies, we compared S. pneumoniae and S. aureus