Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Corning 4878
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
white polystyrene
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 4878
General description
The Transtar is a portable, autoclavable liquid handling system designed for use with 96 well plates, A sterile 96 tip disposable cartridge, which loads into the Transtar system, enables liquids to be aspirated, transferred and dispensed over a volume range of 25 - 200 μL in 5 μL increments, Transtar accuracy us rated at 5% at all volume levels.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
TRANSTAR-96 is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description disposable reservoir liner, 8-channel | description disposable reservoir liner, open | description polypropylene, sterile, case of 4 ea | description disposable reservoir liner, 12-channel |
| manufacturer/tradename Corning 4878 | manufacturer/tradename Corning 4876 | manufacturer/tradename Corning 11500 | manufacturer/tradename Corning 4877 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material white polystyrene | material - | material orange , polypropylene | material U-bottom bottom, white polystyrene |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Transtar® liquid handling system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?