Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Manufacturer/tradename:
Tricontinent 0982
3850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene plate
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Tricontinent 0982
size
8 wells
color
none
General description
Can fill 8 wells at once with 100 μL, 200 μL or 250 μL
Unit includes inlet and outlet tubing, three threaded adapters for common sizes of narrow-mouth reservoir bottles, one 8-port manifold, and a manifold holder.
Unit includes inlet and outlet tubing, three threaded adapters for common sizes of narrow-mouth reservoir bottles, one 8-port manifold, and a manifold holder.
Fast, convenient, accurate filling or washing of microplates from an external reservoir. All inert polypropylene-and-glass construction with a PTFE plunger. Set manifold by inserting spacers for 100, 200, or 250 μL and dispense into eight wells at a time (spacing set for 96 well plates).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description For Multiwell Plates | description 8-port Manifold | description Model II | description 12 position, straight |
| manufacturer/tradename Tricontinent 0982 | manufacturer/tradename Tricontinent 0822 | manufacturer/tradename Tricontinent 0980 | manufacturer/tradename - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| color none | color none | color none | color none |
| size 8 wells | size 8 wells | size 96 wells | size - |
| material polypropylene plate | material polypropylene plate | material - | material - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stat-Matic plate washer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?