Merck
R0503
Sigma-Aldrich
Reactive Red 120−Agarose
saline suspension, Type 3000-CL
Synonim(y):
Czerwona agaroza, Reaktywna czerwona agaroza, Red 120-Agarose
Wybierz wielkość
5 ML
235,90 zł
25 ML
791,00 zł
100 ML
2324,00 zł
235,90 zł
Cena katalogowa337,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
235,90 zł
25 ML
791,00 zł
100 ML
2324,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
235,90 zł
Cena katalogowa337,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
plant
typ
Type 3000-CL
Formularz
saline suspension
zakres etykietowania
≥3 μmol per mL
metody
affinity chromatography: suitable
Matryca
cross-linked 4% beaded agarose
przydatność
suitable for chromatography
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Reactive Red 120-agaroza jest stosowana w chromatografii powinowactwa, chromatografii białek i żywicach barwnikowych. Reactive Red 120-agarose została wykorzystana do badania hodowli jakości pszenicy, a także do dostarczenia mocnych dowodów na to, że oczyszczona ludzka glikoproteina P (Pgp) działa jako zależny od ATP transporter leków.
Postać fizyczna
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
S Takeda et al.
Journal of biochemistry, 114(5), 684-690 (1993-11-01)
A particulate fraction consisting of heavy organelles such as nuclei and mitochondria was prepared from Ehrlich ascites tumor cells. From this fraction we have purified a GTP-binding protein with a molecular mass of 33 kDa (MTG33) by guanidine hydrochloride extraction
Galit Yehezkel et al.
The Journal of biological chemistry, 281(9), 5938-5946 (2005-12-16)
In this study, we addressed the presence and location of nucleotide-binding sites in the voltage-dependent anion channel (VDAC). VDAC bound to reactive red 120-agarose, from which it was eluted by ATP, less effectively by ADP and AMP, but not by
C F Barroga et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 5(6), 1093-1099 (1996-06-01)
The nucleotide-binding component of the high-affinity ribose transport system of Escherichia coli, RbsA, was overproduced from a T7-7 expression vector, and the protein was purified. Biochemical analyses of the purified protein indicated that the ATP analogues, 5'-FSBA and 8-azido ATP
S V Ambudkar et al.
Methods in enzymology, 292, 492-504 (1998-08-26)
Human Pgp from the vinblastine-resistant cell line, KB-V1, can be purified by sequential conventional chromatography on DEAE-sepharose CL-6B resin followed by a wheat germ agglutinin column. By including glycerol (osmolyte protectant) and lipid during the solubilization and chromatography procedures most
Gregory A Bannikov et al.
American journal of veterinary research, 68(9), 995-1004 (2007-09-04)
To characterize and purify covalent complexes of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and haptoglobin released by bovine granulocytes in vitro. Blood samples obtained from healthy cows and cows with acute and chronic inflammation to obtain WBCs and sera. WBCs were isolated by