PZ0378
CP-809,101 fumarate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(3-Chlorobenzyloxy)-6-(piperazin-1-yl)pyrazine fumarate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C15H17ClN4O/c16-13-3-1-2-12(8-13)11-21-15-10-18-9-14(19-15)20-6-4-17-5-7-20/h1-3,8-10,17H,4-7,11H2
Klucz InChI
PCWGGOVOEWHPMG-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3