Przejdź do
SML1210
Almotriptan malate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl )-1H-indole malate, PNU 180638
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
528,70 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25N3O2S · C4H6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
528,70 zł
Cena katalogowa622,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([nH]cc2CCN(C)C)cc1.OC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C17H25N3O2S.C4H6O5/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
QHATUKWEVNMHRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Almotriptan is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist; antimigraine.
Almotriptan at an oral dose of 12.5 mg, is recommended to be safe for treating migraine.
Biochem/physiol Actions
Almotriptan is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist used to treat migraine. Almotriptan has low nanomolar affinity for the 5-HT(1B) and 5-HT(1D) receptors while affinity for 5-HT receptors other than 5-HT(1B/1D) is substantially lower. Affinity for 5-HT(7) and 5-HT(1A) receptors was approximately 40 and 60 times lower than that for 5-HT(1B/1D) receptors, respectively.
Almotriptan is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist; antimigraine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1013512Y0002144SML0248
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Almotriptan malate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)