Przejdź do
N3136
Naltrexone hydrochloride
≥99% (HPLC), powder, opioid receptor antagonist
Synonim(y):
Naltrexone HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
497,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
866,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
240-723-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580333
Form:
powder
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Naltrexone hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC6CC6
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
InChI key
RHBRMCOKKKZVRY-ITLPAZOVSA-N
Gene Information
Application
Naltrexone hydrochloride has been used:
  • as an opioid antagonist, to analyse its effect on ethanol preference using Caenorhabditis elegans as a model
  • to determine its effectiveness in reducing the preference for substance of abuse (SOA) like nicotine and cocaine using Caenorhabditis elegans as a model
  • in the preparation of combinatorial drug, PXT3003 for treating Charcot-Marie-Tooth disease 1A (CMT1A) transgenic rat model Pmp22
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonist for μ, κ, δ, and σ-opioid receptors; has greater oral efficacy and longer duration of action than naloxone.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0277SML2690N1790
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988), OPRS1(10280)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naltrexone hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)