Merck
SML0446
A-419259 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-[Trans-4-(4-methyl-1-piperazinyl)cyclohexyl]-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine trihydrochloride, A419259 trihydrochloride
Wybierz wielkość
5 MG
1140,00 zł
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H34N6O · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
592.00
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C29H34N6O.3ClH/c1-33-15-17-34(18-16-33)22-9-11-23(12-10-22)35-19-26(27-28(30)31-20-32-29(27)35)21-7-13-25(14-8-21)36-24-5-3-2-4-6-24;;;/h2-8,13-14,19-20,22-23H,9-12,15-18H2,1H3,(H2,30,31,32);3*1H/t22-,23-;;;
SMILES string
Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)[C@H]2CC[C@@H](CC2)n3cc(-c4ccc(Oc5ccccc5)cc4)c6c(N)ncnc36
InChI key
ALRMEQIQFCUAMR-KOONDFAVSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
room temp
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SML0276PZ0100SML1332
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
Biochem/physiol Actions
A-419259 is a potent inhibitor of Src family kinases.
A-419259 is a potent inhibitor of Src family kinases. IC50 values for src, lck, blk, csk, fyn and lyn range between 15 and 50 nM.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Src jest pierwotnym członkiem grupy niereceptorowych kinaz białkowo-tyrozynowych określanych jako kinazy z rodziny Src (SFK). Dowiedz się więcej o SFK, które u ludzi składają się z ośmiu członków, niewielkiej grupy nietypowych członków i dwóch powiązanych kinaz.
Src is the original member of a group of non-receptor protein-tyrosine kinases termed the Src family kinases (SFKs). Learn about the SFKs that, in humans, consist of eight members, a small group of atypical members, and two related kinases.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology