PZ0324
PF-06263276
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
PF06263276, [2-[6-(2-Ethyl-5-fluoro-4-hydroxyphenyl)-1H-indazol-3-yl]-3,4,6,7-tetrahydro-5H-imidazo[4,5-c]pyridin-5-yl][5-(1-piperidinyl)-2-pyrazinyl]-methanone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
FC1=C(O)C=C(CC)C(C2=CC(NN=C3C4=NC5=C(CCN(C(C6=CN=C(N7CCCCC7)C=N6)=O)C5)N4)=C3C=C2)=C1
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3