Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 843,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC1CC(CC(=CC=C2C3C(C(CC3)C(C)C=CC(C(O)(C)C)C)(CCC2)C)C1)O
InChI key
BPKAHTKRCLCHEA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist for the calcitriol (Vitamin D receptor); Vitamin D analog; Antihyperparathyroid.
Paricalcitol is Vitamin D analog that acts as an agonist for the calcitriol receptor (Vitamin D receptor, VDR). It suppresses parathyroid hormone (PTH) gene transcription and PTH secretion and has been used clinically because of its antihyperparathyroid activity without inducing hypercalcemia or hyperphosphatemia. There is growing evidence that vitamin D either directly or indirectly affects cardiac structure and function. Paricalcitol showed improvement of cardiac function after myocardial infarction in mice with decreases in biomarkers, apoptosis, inflammation, and fibrosis.
Paricalcitol is Vitamin D analog that acts as an agonist for the calcitriol receptor (Vitamin D receptor, VDR). It suppresses parathyroid hormone (PTH) gene transcription and PTH secretion and has been used clinically because of its antihyperparathyroid activity without inducing hypercalcemia or hyperphosphatemia. There is growing evidence that vitamin D either directly or indirectly affects cardiac structure and function. Paricalcitol showed improvement of cardiac function after myocardial infarction in mice with decreases in biomarkers, apoptosis, inflammation, and fibrosis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paricalcitol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?