Merck
PZ0284
Sigma-Aldrich
PF-04753299
≥98%
Synonim(y):
α(R)-N-Hydroxy-α-methyl-α-(methylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-butanamide, (+)-(2R)-4-(Biphenyl-4-yl)-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, (2R)-4-Biphenyl-4-yl-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, PF 04753299, PF-4753299
Wybierz wielkość
5 MG
538,00 zł
25 MG
2110,00 zł
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
538,00 zł
25 MG
2110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
kolor
white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C(NO)[C@@](S(=O)(C)=O)(C)CCC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(17(20)19-21,24(2,22)23)13-12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,21H,12-13H2,1-2H3,(H,19,20)/t18-/m1/s1
Klucz InChI
GDYIQUFNICPYHF-GOSISDBHSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-04753299 jest silnym i selektywnym inhibitorem LpxC (deacetylazy UDP-3-O-(R-3-hydroksymyrystolu)-N-acetyloglukozaminy), który jest skuteczny w mysim modelu zakażenia bakteriami Gram-ujemnymi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)