Merck
SML0172
Sigma-Aldrich
Cercosporamide from Cercosporidium henningsii
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Dibenzofurancarboxamide
Wybierz wielkość
500 μG
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 μG
1680,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.28
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
rozpuszczalność
chloroform: 1 mg/mL
ethyl acetate: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL (Solution in DMSO is unstable and thus should be freshly prepared.)
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C16H13NO7/c1-5(18)10-7(20)4-9-16(2,14(10)22)12-8(21)3-6(19)11(15(17)23)13(12)24-9/h3-4,19-21H,1-2H3,(H2,17,23)/t16-/m1/s1
Klucz InChI
GEWLYFZWVLXQME-MRXNPFEDSA-N
Zastosowanie
Cercosporamid z Cercosporidium henningsiibył stosowany jako inhibitor kinazy oddziałującej z kinazą aktywowaną mitogenami (MNK) w sferach BS287 pochodzących z glejaka (GBM).[1] Został również wykorzystany jako inhibitor kinazy receptora białka morfogenetycznego kości (BMPR) typu I w komórkach HepG2 i zarodkach danio pręgowanego, w szczególności w celu przetestowania jego potencjału ratunkowego przed wadami rozwojowymi.[2]
Działania biochem./fizjol.
Cercosporamide was initially identified as a phytotoxin with broad-spectrum anti-fungal activity. Studies have shown that cercosporamide is a specific, highly potent fungal inhibitor of the cell wall integrity-signaling pathway mediator, protein kinase (Pkc1) inhibitor. Semisynthetic cercosporamide analogues demonstrated hypoglycemic activity and therefore, serve as candidates for potential new anti diabetic drugs. Cercosporamide was found to block eIF4E (Eukaryotic Initiation Factor) phosphorylation in cultured cancer cells, inducing apoptosis, suppressing proliferation, and reducing soft agar colonization. Its eIF4E phosphorylation inhibitory effect was also shown when administrated orally on xenograft human tissue and mouse liver tissue. Cercosporamide is a potent and selective Mnk inhibitor. It reduces tumor growth in xenografted HCT116 tumor and suppresses the outgrowth of B16 melanoma lung metastases. Hence, blocking Mnk function and eIF4E phosphorylation may be an attractive anticancer strategy.
Phytotoxin with broad-spectrum anti-fungal activity.
Uwaga dotycząca przygotowania
Roztwór DMSO (1 mg/ml), przechowywany w temperaturze -20 °C, jest stabilny przez co najmniej trzy miesiące.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li-Wei Wang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 93(3), 1231-1239 (2011-08-05)
Through bioassay-guided fractionation, the EtOAc extract of a culture broth of the endophytic fungus Phoma species ZJWCF006 in Arisaema erubescens afforded a new α-tetralone derivative, (3S)-3,6,7-trihydroxy-α-tetralone (1), together with cercosporamide (2), β-sitosterol (3), and trichodermin (4). The structures of compounds
Kenji Wakabayashi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 34(7), 1094-1104 (2011-07-02)
Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ; NR1C3) is known as a key regulator of adipocytogenesis and the molecular target of thiazolidinediones (TZDs), also known as antidiabetic agents. Despite the clinical benefits of TZDs, their use is often associated with adverse effects
Akihiro Furukawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(7), 2095-2098 (2010-03-12)
In an investigation of (-)-Cercosporamide derivatives with a plasma glucose-lowering effect, we found that N-benzylcarboxamide derivative 4 was a partial agonist of PPARgamma. A SAR study of the substituents on carboxamide nitrogen afforded the N-(1-naphthyl)methylcarboxamide derivative 23 as the most
Michal Grzmil et al.
Cellular signalling, 28(9), 1412-1421 (2016-06-12)
Current standard-of-care treatment for malignant cancers includes radiotherapy and adjuvant chemotherapy. Here, we report increased MAP kinase-interacting kinase (MNK)-regulated phosphorylation of translation initiation factor 4E (eIF4E) in glioma cells upon temozolomide (TMZ) treatment and in medullary thyroid carcinoma (MTC) cells
Akihiro Furukawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1348-1351 (2012-01-10)
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) is a potential drug target for treating type 2 diabetes. The selective PPARγ modulators (SPPARMs), which partially activate the PPARγ transcriptional activity, are considered to improve the plasma glucose level with attenuated PPARγ related adverse