Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 858,00 zł |
Informacje o tej pozycji
858,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C1=C2C=CC=C1)=CN2CCN(CC3)CCN3C4=CC=CC=C4C5=CC(C#N)=CC(C(NCCCN6CCCC6)=O)=C5
InChI
1S/C36H42N6O/c1-28-27-42(34-11-4-2-9-32(28)34)22-19-40-17-20-41(21-18-40)35-12-5-3-10-33(35)30-23-29(26-37)24-31(25-30)36(43)38-13-8-16-39-14-6-7-15-39/h2-5,9-12,23-25,27H,6-8,13-22H2,1H3,(H,38,43)
InChI key
PNYRDVBFYVDJJI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color light orange to dark orange | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?