Kluczowe dokumenty
PZ0205
CE-178253 benzenesulfonate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[7-(2-Chlorophenyl)-8-(4-chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazin-4-yl]-3-(ethylamino)-3-azetidinecarboxamide benzenesulfonate salt
Wybierz wielkość
375,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
375,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCNC2(CN(C2)c3nc(C)nc4c(-c5ccc(Cl)cc5)c(nn34)-c6ccccc6Cl)C(N)=O
InChI
1S/C24H23Cl2N7O.C6H6O3S/c1-3-28-24(22(27)34)12-32(13-24)23-30-14(2)29-21-19(15-8-10-16(25)11-9-15)20(31-33(21)23)17-6-4-5-7-18(17)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h4-11,28H,3,12-13H2,1-2H3,(H2,27,34);1-5H,(H,7,8,9)
Klucz InChI
PUVYOZFJBITEFT-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.