Przejdź do
MSQC24
Przeciwciało monoklonalne SILuLiteSigmaMAb Pembrolizumab
recombinant, expressed in CHO cells
Synonim(y):
Biologiczne przeciwciało naśladujące, Kalibrator przeciwciał monoklonalnych, Mimetyk przeciwciała bioterapeutycznego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
suitability
suitable for mass spectrometry
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SigmaMAb Pembrolizumab (MSQC24) został zaprojektowany jako standard do analizy przeciwciał monoklonalnych Pembrolizumab przy użyciu spektrometrii mas. Wersja znakowana izotopowo jest dostępna jako SILuMabPembrolizumab (MSQC25).
SigmaMAb Pembrolizumab jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego i nie jest przeznaczony do użytku diagnostycznego ani terapeutycznego.
Other Notes
SigmaMAb Pembrolizumab Heavy Chain:
QVQLVQSGVEVKKPGASVKVSCKASGYTFTNYYMYWVRQAPGQGLEWMGGINPSNGGTNFNEKFKNRVTLTTDSSTTTAYMELKSLQFDDTAVYYCARRDYRFDMGFDYWGQGTTVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SigmaMAb Łańcuch lekki pembrolizumabu:
EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASKGVSTSGYSYLHWYQQKPGQAPRLLIYLASYLESGVPARFSGSGSGTDFTLTISSLEPEDFAVYYCQHSRDLPLTFGGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSQC25MSQC11MSQC20
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
-
description
recombinant, expressed in CHO cells
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)