Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20F3N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(NC1=NN=CC=C1)N(CC2)CCC2=CC3=CC=CC(OC4=NC=C(C(F)(F)F)C=C4)=C3
InChI
1S/C23H20F3N5O2/c24-23(25,26)18-6-7-21(27-15-18)33-19-4-1-3-17(14-19)13-16-8-11-31(12-9-16)22(32)29-20-5-2-10-28-30-20/h1-7,10,13-15H,8-9,11-12H2,(H,29,30,32)
InChI key
BATCTBJIJJEPHM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-04457845 is a potent, orally active, irreversible inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH), the principle enzyme involved in the degradation of the endocannabinoid anandamide. PF-04457845 is a covalent inhibitor that carbamylates FAAH′s serine nucleophile. It was shown to be both potent and selective against other serine hydrolases. It has an IC50 value of 7.2 nM for human FAAH. The endocannabinoid system is a target for therapeutic pain relief. In a rat model of inflammatory pain, PF-04457845 produced significant reduction of inflammatory pain with efficacy comparable to that of naproxen at 10 mg/kg.
Potent irreversible FAAH inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL |
| color white to beige | color white to brown | color white to tan |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?