Przejdź do
SML0690
L-161,982
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[[4′-[[3-Butyl-1,5-dihydro-5-oxo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-1,2,4-triazol-4-yl]methyl][1,1"-biphenyl]-2-yl]sulfonyl]-3-methyl-2-thiophenecarboxamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
618,80 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2910,00 zł
2473,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H29F3N4O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.72
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
618,80 zł
Cena katalogowa728,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(cccc1)[n]2nc([n]([c]2=O)Cc3ccc(cc3)c4c(cccc4)[S](=O)(=O)NC(=O)c5[s]ccc5C)CCCC
InChI
1S/C32H29F3N4O4S2/c1-3-4-13-28-36-39(26-11-7-6-10-25(26)32(33,34)35)31(41)38(28)20-22-14-16-23(17-15-22)24-9-5-8-12-27(24)45(42,43)37-30(40)29-21(2)18-19-44-29/h5-12,14-19H,3-4,13,20H2,1-2H3,(H,37,40)
InChI key
MMDNKTXNUZFVKD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-161,982 is a potent EP4 receptor antagonist that is selective over all other members of the prostanoid receptor family (Ki values are 0.024, 0.71, 1.90, 5.10, 5.63, 6.74, 19 and 23 μM for human EP4, TP, EP3, DP, FP, IP, EP1 and EP2 receptors respectively.
L-161,982 is a potent EP4 receptor antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2274SML2752SML1209
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)