Kluczowe dokumenty
P9638
L-α-Phosphatidylinositol 4-monophosphate sodium salt
≥98%
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol 4-phosphate) sodium-potassium salt, Diphosphoinositide sodium salt, PIP, PtdInsP
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Postać
powder
rozpuszczalność
H2O: soluble
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3