Przejdź do
P7828
Percoll®
suitable for plant cell culture
Synonim(y):
density gradient medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
969,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3220,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
MDL number:
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pH
8.9 (20 °C)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Percoll® has been used in the density gradient centrifugation isolation of intact chloroplasts from green alga, decidual stromal cells and distinct populations of rooster sperm.
Percoll consists of colloidal silica particles of 15-30 nm diameter (23% w/w in water) which have been coated with polyvinylpyrrolidone (PVP). It is used in cell separation and organelle isolation.
Percoll consists of colloidal silica particles of 15-30 nm diameter (23% w/w in water) which have been coated with polyvinylpyrrolidone (PVP). It is used to establish non-toxic low viscosity, low osmolarity density gradients that can be used to isolate cells, organelles and viruses. It has been used to separate inner and outer membrane vesicles from E. coli. Percoll is isosmotic throughout the gradient, non-toxic, and is easily removed from the purified materials.
Percoll is used in plant research for protoplast and organelle (chloroplast, mitochondria) separation.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4937P1644P6668
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
-
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
form
colloidal
form
colloidal ((Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP)) )
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
agriculture
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Percoll®
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)