Przejdź do
K3129
Kao and Michayluk Vitamin Solution
100 ×, liquid, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Nutrient Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
yellow
pH
4.0-6.5
application(s)
agriculture
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Kao and Michayluk Vitamin Solution K3129 is a 100-fold concentrate of the vitamins contained in Kao and Michayluk media. It may be used in combination with Kao and Michayluk basal salts to reconstituted Kao and Michayluk media.
Application
Kao and Michayluk Vitamin Solution has been used:
  • as a media supplement to induce callus induction
  • in liquid marine salts medium, to test the requirements for strain MOLA115 culture
  • as a component in LeMaster culture
Preparation Note
Use at a concentration of 10 mL per liter of prepared medium to achieve the proper final concentration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V-030M6895MBD0043
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
FISH: suitable
concentration
100 ×
concentration
10 μg/mL in ethanol
concentration
-
concentration
-100 ×
application(s)
agriculture
application(s)
clinical testing
application(s)
agriculture
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)