Kluczowe dokumenty
P7061
Pluronic® F-68
suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonim(y):
Polyoxyethylene-polyoxypropylene block copolymer
About This Item
Polecane produkty
opis
Contains 100 ppm BHT
non-ionic
linia produktu
BioReagent
masa cząsteczkowa
average mol wt 8350
metody
cell culture | plant: suitable
CMC
0.04 mM (20-25°C)
HLB
29
Zastosowanie
agriculture
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)