Merck
P6926
Sigma-Aldrich
Phenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.60
Beilstein:
3594958
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
250-254 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[H].NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
Klucz InChI
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Robert Moreau et al.
PloS one, 7(9), e46101-e46101 (2012-10-03)
Sustained erythropoiesis and concurrent bone marrow hyperplasia are proposed to be responsible for low bone mass density (BMD) in chronic hemolytic pathologies. As impaired erythropoiesis is also frequent in these conditions, we hypothesized that free heme may alter marrow and
Ahmed A Ibrahim et al.
Talanta, 93, 257-263 (2012-04-10)
We report here the fabrication of a robust, highly sensitive, reliable and reproducible phenyl hydrazine chemical sensor using Ag-doped ZnO nanoflowers as efficient electron mediators. The Ag-doped ZnO nanoflowers were synthesized by facile hydrothermal process at low-temperature and characterized in
M D Powell et al.
Journal of fish biology, 81(1), 335-344 (2012-07-04)
Phenylhydrazine injections (0.3 mg kg(-1) , followed by a second injection of 0.1 mg kg(-1) 7 days later) induced a reproducible and stable anaemia in Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus, reducing the haematocrit and haemoglobin by 70.0 and 75.5%, respectively, over
Denham G Cook et al.
The Journal of experimental biology, 214(Pt 17), 2927-2934 (2011-08-13)
The effect of altered oxygen transport potential on behavioural responses to environmental hypoxia was tested experimentally in snapper, Pagrus auratus, treated with a haemolytic agent (phenylhydrazine) or a sham protocol. Standard metabolic rate was not different between anaemic and normocythaemic
David M Frazer et al.
British journal of haematology, 157(5), 615-626 (2012-03-28)
The BMP/SMAD signalling pathway plays an important role in iron homeostasis, regulating hepcidin expression in response to body iron levels. However, the role of this pathway in the reduction in hepcidin associated with increased erythropoiesis (and secondary iron loading) is