Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 764,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
764,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PT-66, monoclonal
form
buffered aqueous solution
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using phosphotyrosine conjugated to BSA, radioimmunoassay: suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of human platelets
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting,
- immunofluorescence,
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radio immunoassay (RIA)
- immunoaffinity isolation
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone PT-66, monoclonal | clone PTR-8, monoclonal | clone PSR-45, monoclonal | clone PTR-8, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| isotype IgG1 | isotype IgG2b | isotype IgG1 | isotype IgG2b |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Phosphotyrosine antibody, Mouse monoclonal
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?