Merck
A5964
Sigma-Aldrich
Monoklonalne przeciwciało przeciwko peroksydazie fosfotyrozyny
clone PT-66, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonim(y):
Fosfo-Tyr, Fosfo-tyrozyna, p-Tyr
Wybierz wielkość
1 VIAL
2460,00 zł
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
2460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PT-66, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
opakowanie
vial of 0.2 mL conjugate
metody
direct ELISA: 1:60,000 using Phosphotyrosine-BSA
dot blot: 1:40,000-1:200,000 using phosphotyrosine-BSA using chromogenic and chemiluminescent substrates, respectively
izotyp
IgG1
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Monoklonalna anty-fosfotyrozyna (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy PT-66 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych koniugatem fosfotyrozyny i BSA.
As determined by ELISA and competitive ELISA, the antibody reacts specifically with phosphorylated tyrosine, both as free amino acid or conjugated to carriers such as BSA or KLH. No cross-reactivity is observed with non-phosphorylated tyrosine, phosphothreonine, phosphoserine, AMP or ATP.
Specyficzność
Mysie przeciwciało przeciwko peroksydazie fosfotyrozyny reaguje specyficznie z fosforylowaną tyrozyną sprzężoną z BSA. Produkt nie wykazuje reaktywności z innymi fosforylowanymi aminokwasami, takimi jak fosfotreonina i fosfoseryna.
Immunogen
phosphotyrosine conjugated to BSA
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało przeciwko peroksydazie fosfotyrozyny zostało użyte w
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • dot blot
  • Chemiluminescencja dot blot
  • test kinazowy
Działania biochem./fizjol.
Odwracalna fosforylacja białek jest ważną modyfikacją potranslacyjną, która odgrywa rolę regulacyjną w ekspresji większości białek w komórkach. Odwracalna fosforylacja na wielu resztach seryny, tyrozyny i treoniny pośredniczy w wielu szlakach sygnałowych zarówno w komórkach prokariotycznych, jak i eukariotycznych. Białka komórkowe z fosforylowaną tyrozyną zwiększają się wielokrotnie poprzez aktywację kinaz tyrozynowych. Większość systemów receptorów mitogennych, takich jak EGF, PDGF, receptory insuliny, zawiera domeny kinazy serynowej/treoninowej/tyrozynowej, które ulegają autofosforylacji, gdy receptory wiążą się z odpowiednimi ligandami. Monoklonalne przeciwciało anty-fosfotyrozyna-peroksydaza może być stosowane w teście kinazowym do wizualizacji frakcji fosforylowanego substratu.
Postać fizyczna
Liofilizowany z roztworu zawierającego 1% albuminy surowicy bydlęcej i 0,05% MIT w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification and biophysical assessment of the molecular recognition mechanisms between the human haemopoietic cell kinase Src homology domain 3 and ALG-2-interacting protein X
Shi X, et al.
The Biochemical Journal, 431(1), 93-102 (2010)
Bobbi Xayarath et al.
Journal of bacteriology, 189(9), 3369-3381 (2007-02-27)
Extracellular polysaccharides of many bacteria are synthesized by the Wzy polymerase-dependent mechanism, where long-chain polymers are assembled from undecaprenyl-phosphate-linked repeat units on the outer face of the cytoplasmic membrane. In gram-positive bacteria, Wzy-dependent capsules remain largely cell associated via membrane
Yuko Naito et al.
Molecular and cellular biology, 27(8), 3008-3022 (2007-02-14)
Sialic acid (Sia) is a family of acidic nine-carbon sugars that occupies the nonreducing terminus of glycan chains. Diversity of Sia is achieved by variation in the linkage to the underlying sugar and modification of the Sia molecule. Here we
Xiaoli Shi et al.
The Biochemical journal, 431(1), 93-102 (2010-07-31)
SFKs (Src family kinases) are central regulators of many signalling pathways. Their functions are tightly regulated through SH (Src homology) domain-mediated protein-protein interactions. A yeast two-hybrid screen using SH3 domains as bait identified Alix [ALG-2 (apoptosis-linked gene 2)-interacting protein X]
Ana Izabel Silva Balbin Villaverde et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 19(11), 1860-1875 (2020-08-26)
After ejaculation, mammalian spermatozoa must undergo a process known as capacitation in order to successfully fertilize the oocyte. Several post-translational modifications occur during capacitation, including sialylation, which despite being limited to a few proteins, seems to be essential for proper