Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3280,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PY20, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 5-10 μg/mL, enzyme immunoassay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone PY20, monoclonal | clone PT-66, monoclonal | clone PT-66, monoclonal | clone PT-66, monoclonal |
| conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?