Merck
P5028
Sigma-Aldrich
Parathyroid hormone from bovine parathyroid
Synonim(y):
PTH bovine, Parathormone bovine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C416H677N125O126S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
9509.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3