Przejdź do
P1269
Phorbol 12,13-dibutyrate
≥98% (TLC), powder, PKC activator
Synonim(y):
PDBu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H40O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6551234
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phorbol 12,13-dibutyrate, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
clear light yellow
solubility
H2O: 30 μM, DMSO: soluble, acetone: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)[C@@H](C=C(CO)C[C@@]3(O)[C@H]2C=C(C)C3=O)[C@@H]4C(C)(C)[C@]14OC(=O)CCC
InChI
1S/C28H40O8/c1-7-9-20(30)35-24-16(4)27(34)18(22-25(5,6)28(22,24)36-21(31)10-8-2)12-17(14-29)13-26(33)19(27)11-15(3)23(26)32/h11-12,16,18-19,22,24,29,33-34H,7-10,13-14H2,1-6H3/t16-,18+,19-,22-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
InChI key
BQJRUJTZSGYBEZ-YVQNUNKESA-N
Gene Information
mouse ... Prkcd(18753)
Application
Phorbol 12,13-dibutyrate has been used as a protein kinase C (PKC) activator to study its effects on human organic anion transporter 4 (hOAT4) activity.[1] It has also been used as a PKC activator to analyze its effects on galectin-3 expression and matrix production in HL-1 cells.[2]
Biochem/physiol Actions
Phorbol 12,13-dibutyrate (PDBu) is a potent activator of protein kinase C (PKC). It is more hydrophilic than phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), which facilitates washing PDBu out of cells in tissue culture.[3] PDBu activates endothelial nitric oxide synthase expression in primary human umbilical vein endothelial cells, which in turn correlates with PKC α and ε expression.[4]
Features and Benefits
Less hydrophobic then PMA, making it easier to wash out of cells in tissue culture.
Preparation Note
Stock solution cannot be made in aqueous media; dissolve in a water-miscible organic solvent before dilution to working concentrations in aqueous media.
Disclaimer
Photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8014524390C9623
form
powder
form
solid
form
solid (crystalline)
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 30 μM, acetone: soluble, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, ethyl acetate: soluble
color
clear light yellow
color
white
color
white to pale yellow
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phorbol 12,13-dibutyrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)