Przejdź do
SAE0192
Hormon przytarczyc (1-84) ludzki
Recombinant expressed in E. coli
Synonim(y):
PTH, parathormon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Biological source:
Escherichia coli
Form:
solid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Hormon przytarczyc (PTH) lub parathormon jest wydzielany przez przytarczyce jako polipeptyd zawierający 84 aminokwasy. Jego działanie polega na zwiększaniu stężenia wapnia we krwi, podczas gdy kalcytonina (hormon wytwarzany przez komórki parafolikularne tarczycy) obniża stężenie wapnia.
Ludzki rekombinowany hormon przytarczyc 1-84 (pełnej długości) wytwarzany w E. coli jest pojedynczym, nieglikozylowanym łańcuchem polipeptydowym zawierającym 84 aminokwasy (MW ∼9,4 kDa) o następującej sekwencji aminokwasowej:
SVSEIQLMHN LGKHLNSMER VEWLRKKLQD VHNFVALGAP LAPRDAGSQR PRKKEDNVLV ESHEKSLGEA DKADVNVLTK AKSQ
Biochem/physiol Actions
PTH zwiększa stężenie wapnia we krwi poprzez oddziaływanie na receptor hormonu przytarczyc w trzech częściach ciała: W kościach - zwiększa uwalnianie wapnia z dużego zbiornika zawartego w kościach. Resorpcja kości to normalne niszczenie kości przez osteoklasty, które są pośrednio stymulowane przez PTH. Rekombinowany ludzki PTH 1-84 o pełnej długości ma potencjał jako środek przeciwosteoporotyczny, ze względu na swoje właściwości jako stymulant tworzenia kości, zwiększa obrót kostny, stymulując osteoblasty i zmniejszając zarówno złamania kręgów, jak i złamania bezkręgowe.
Physical form
Produkt jest dostarczany w postaci liofilizowanego proszku z przefiltrowanego 0,2 μm stężonego roztworu w PBS pH 7,4.
Preparation Note
Zaleca się rekonstytucję liofilizowanego PTH w sterylnej oczyszczonej wodzie, w stężeniu nie mniejszym niż 100 μg/ml, które można następnie rozcieńczyć do innych roztworów wodnych.
Po rekonstytucji PTH należy przechowywać w temperaturze 2-8°C do 7 dni, a do wykorzystania w przyszłości w temperaturze -20°C. Do długotrwałego przechowywania zaleca się dodanie białka nośnikowego (0,1% HSA lub BSA). Unikać cykli zamrażania-rozmrażania
Disclaimer
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych. Informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7036P3671P3796
biological source
Escherichia coli
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥92% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)