Przejdź do
1502508
USP
Penicylina G potasowa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Penicillin G potassium salt, Benzylpenicillin potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17KN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.48
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3832841
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
penicillin & derivatives
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
General description
Penicillin G potassium is a natural β-lactam antibiotic that targets bacterial cell wall synthesis by inhibiting transpeptidase enzymes. It is effective against non-β-lactamase-producing Gram-positive organisms. The USP standard facilitates microbiological potency tests and purity analysis.
The USP biologics antibiotics category includes a wide range of antimicrobial agents that are essential in treating bacterial infections. These antibiotics are derived from various natural sources or synthesized to combat specific pathogens effectively. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of antibiotic therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny penicyliny G potasowej USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Penicylamina
  • Penicylina G benzatynowa
  • Penicylina G benzatynowa i penicylina G prokainowa w zawiesinie do wstrzykiwań
  • Penicylina G benzatynowa zawiesina do wstrzykiwań
  • Penicylina G potasowa
  • Penicylina G potasowa do wstrzykiwań
  • Penicylina G potasowa do sporządzania roztworu doustnego
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Penicillin G acts by inhibiting cell wall synthesis through binding to penicillin binding proteins (PBPs), inhibiting peptidoglycan chain cross-linking.
Antimicrobial spectrum: This product is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Other Notes
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2640P8721P7794
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
form
powder
form
solid
form
crystalline powder
form
powder
API family
penicillin & derivatives
API family
penicillin & derivatives
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicylina G potasowa
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)