Merck
P2500
Sigma-Aldrich
DL-Panthenol
Synonim(y):
(±)-α,γ-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-β,β-dimethylbutyramide, (±)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, DL-Pantothenyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.25
Beilstein:
1724945
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
mp
66-69 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
Klucz InChI
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)