Kluczowe dokumenty
P1655
Purine
Synonim(y):
7H-Imidazo(4,5-d)pyrimidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
mp
214-217 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
c1ncc2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4N4/c1-4-5(8-2-6-1)9-3-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
Klucz InChI
KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3