Kluczowe dokumenty
P0108
PRL-3 Inhibitor I
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
5-[[5-Bromo-2-[(2-bromophenyl)methoxy]phenyl]methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, Phosphatase of regenerating liver-3, Inhibitor I
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
warunki przechowywania
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Brc1ccc(OCc2ccccc2Br)c(c1)\C=C3\SC(=S)NC3=O
InChI
1S/C17H11Br2NO2S2/c18-12-5-6-14(22-9-10-3-1-2-4-13(10)19)11(7-12)8-15-16(21)20-17(23)24-15/h1-8H,9H2,(H,20,21,23)/b15-8+
Klucz InChI
HXNBAOLVPAWYLT-OVCLIPMQSA-N
Zastosowanie
- to test its effect on classical Hodgkin lymphoma cell survival
- in the human umbilical vein endothelial cells tube formation assay
- to test its effect on the migration of neural crest cells
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Protein tyrosine phosphatases' catalytic mechanism involves transient phosphorylation.