Przejdź do
SML2298
PhenDC3
≥97% (HPLC), powder, G-quadruplex ligand
Synonim(y):
3,3′-[1,10-Phenanthroline-2,9-diylbis(carbonylimino)]bis[1-methylquinolinium] 1,1,1-trifluoromethanesulfonate (1:2), Phen DC3, Phen-DC(3), Phen-DC3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H26N6O2 · 2CF3SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
848.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PhenDC3, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC2=CC=CC=C2[N+](C)=C1)C3=CC=C4C=CC5=CC=C(N=C5C4=N3)C(NC6=CC7=CC=CC=C7[N+](C)=C6)=O.O=S([O-])(C(F)(F)F)=O.O=S([O-])(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C34H24N6O2.2CHF3O3S/c1-39-19-25(17-23-7-3-5-9-29(23)39)35-33(41)27-15-13-21-11-12-22-14-16-28(38-32(22)31(21)37-27)34(42)36-26-18-24-8-4-6-10-30(24)40(2)20-26;2*2-1(3,4)8(5,6)7/h3-20H,1-2H3;2*(H,5,6,7)
InChI key
PYJCATLYPXPYHF-UHFFFAOYSA-N
Application
PhenDC3 has been used:
  • as a quadruplex (G4) ligand to study its effects on the binding of RNA quadruplex (rG4) to nucleolin (NCL)[1]
  • as a DNA/RNA G-quadruplexes (GQs) ligand to study its effects on the expression of double homeobox 4 (DUX4) gene[2]
  • as a G4 ligand to study its stability and selectivity towards pre-miR-92b rG4 complex and duplex DNA by fluorescence resonance energy transfer (FRET)-melting assay[3]
Biochem/physiol Actions
High-affinity DNA and RNA G-quadruplex (G4) stabilizing ligand. A benchmark tool for probing cellular DNA and RNA G4 functions.
PhenDC3 (Phen-DC3) is a bisquinolinium-derivatized phenanthroline-dicarboxamide that targets both DNA and RNA G-quadruplex (G4) structure with high affinity (DNA DC50 in μM = 0.31/22AG K+, 0.25/22AG Na+, 0.30/TBA; RNA DC50 in μM = 0.11/(G3U)3G3, 0.12/(G3U2)3G3, 0.16/(G3U3)3G3) and selectivity (duplex DNA DC50 >2.5 μM). PhenDC3 suppresses the translation of reporter mRNA constructs with 5′UTR G4 structure, but not those without, in cell-based reporter assays (0.1-10 μM) and reduces telomerase processivity by promoting telomerase dissociation from its product during elongation. NMR analysis shows that PhenDC3 interacts with the quadruplex through extensive stacking with the guanine bases of the top G-quartet. A powerful benchmark tool for probing and elucidating the biological roles of cellular DNA and RNA G4 sturctures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D7946SML0710SML1894
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
off-white to light yellow
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)