Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 694,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł 2371,50 zł |
Informacje o tej pozycji
694,00 zł
Nazwa produktu
BRACO19 hydrochloride, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to brown
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.CN(C)c1ccc(Nc2c3ccc(NC(=O)CCN4CCCC4)cc3nc5cc(NC(=O)CCN6CCCC6)ccc25)cc1
InChI
1S/C35H43N7O2.3ClH/c1-40(2)28-11-7-25(8-12-28)38-35-29-13-9-26(36-33(43)15-21-41-17-3-4-18-41)23-31(29)39-32-24-27(10-14-30(32)35)37-34(44)16-22-42-19-5-6-20-42;;;/h7-14,23-24H,3-6,15-22H2,1-2H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,39);3*1H
InChI key
MJAPNWJRLLDPAB-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?