Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Technique(s):
cell culture | embryo: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Water, for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
endotoxin, tested
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Water has been used in the preparation of mouse sperm cryopreservation medium, for suspension of particulate samples in various studies
Water is suitable for use in embryo manipulation.
Water has been used:
Water has been used:
Other Notes
Easily compare specifications for water products with the water specification table.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) |
| vapor density <1 (vs air) | vapor density <1 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
| pH 5-7 | pH 5-7 | pH 5-7 | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?