Key Documents
O6626
3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulfonate inner salt
Synonim(y):
Octyl sulfobetaine, SB3-8
About This Item
Polecane produkty
opis
zwitterionic
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
powder
masa cząsteczkowa
279.44 g/mol
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
nucleic acid detection: suitable
przewodność
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
330 mM (20-25°C)
mp
212-215 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
Klucz InChI
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves