Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 128,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-491-3
Beilstein/REAXYS Number:
1621867
MDL number:
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (N)
form
crystals
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI key
REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate can be used:
- As a Bronsted acid ionic liquid catalyst in combination with H2SO4 and H3PO4 for the dehydration of glycerol to acrolein via semi-batch reaction technique.
- As a catalyst in the form of sulfonated heteropoly acid salts for the synthesis of isoamyl isovalerate.
- In the preparation of molybdenum imido alkylidene NHC catalysts, which are used in biphasic olefin metathesis.
- To prepare water-stable SO3H-functionalized Brønsted acidic task-specific ionic liquids (TSILs).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (N) | assay ≥99.0% (HPCE) | assay 97% | assay - |
| form crystals | form powder | form solid | form liquid |
| description zwitterionic | description zwitterionic | description - | description - |
| functional group sulfonic acid | functional group - | functional group fluoro, triflate | functional group - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100, 500 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?